Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 1.0 μm, yellow-green fluorescent (505/515), for tracer studies
Microsphères en polystyrène FluoSpheres™, 1,0 μm, jaune-vert fluorescent (505/515), pour les études de traceur
Marque:  Molecular Probes™ F13081
500.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11564766
  • 658.00€ / 5mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. Nos microbilles Molecular Probes™ FluoSpheres™ sont fabriquées à l’aide de polystyrène ultra-propre de haute qualité et sont chargées avec une variété de nos colorants exclusifs pour créer des microbilles très fluorescentes qui montrent généralement peu ou pas de photoblanchiment, même lorsqu’elles sont excitées par l’éclairage intense requis pour la microscopie par fluorescence.
Pour le suivi des particules et des cellules, le traçage de la dynamique des fluides, la discrimination de la taille de l’absorption ou du transport in vivo, etc., nous proposons des préparations de microsphères FluoSpheres™ de 0,04 μm de diamètre (5 % de solides) dépourvues de conservateur d’azoture de sodium présent dans la majorité de nos produits FluoSpheres™. Les particules de 0,04 μm sont suffisamment petites pour être microinjectées ou pour être prises en charge par la phagocytose.
Nous vous proposons également des préparations de microsphères FluoSpheres™ de 1,0 μm contenant une teneur en colorant beaucoup plus élevée que nos autres produits FluoSpheres™. Cela permet de générer des signaux plus forts en utilisant moins de microsphères par expérience de traçage.
Dans de nombreux systèmes biologiques, la fluorescence concentrée et la forme sphérique des microbilles FluoSpheres™ permettent de les détecter avec une fluorescence de fond relativement élevée mais diffuse. Pour ce genre d’études, les microsphères et les colorants fluorescents qu’elles contiennent sont généralement d’abord extraits de l’échantillon de tissu, puis la fluorescence est quantifiée sur un spectromètre ou un lecteur de microplaques à fluorescence. L’utilisation de microsphères fluorescentes élimine les risques de rayonnement et les obstacles d’élimination associés aux microsphères radiomarquées.
Caractéristiques des microsphères FluoSpheres™ :
  • Marquage (Ex / Em) : Jaune-vert fluorescent (505/515)
  • Diamètre nominal de la microbille : 1,0 μm
  • Surface de couplage : Carboxylate
  • Solides : 2 %
    Caractéristiques de la surface de couplage au carboxylate
    Les microbilles FluoSpheres™ au carboxylate modifié ont une densité élevée d’acides carboxyliques pendants sur leur surface, elles sont donc adaptées au couplage covalent de protéines et d’autres biomolécules contenant des amines à l’aide de réactifs carbodiimides hydrosolubles tels que l’EDAC.
    Options de microsphères fluorescentes FluoSpheres™
    En plus des microsphères pour le traçage, découvrez notre offre complète de produits de microsphères fluorescentes. Parmi ces produits, vous trouverez des microbilles avec ces variations :
  • Dix couleurs fluorescentes
  • Diamètres nominaux de microbille : 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm et 15,0 μm
  • Quatre modifications de surface pour le couplage des protéines : carboxylate, sulfate, aldéhyde-sulfate, amine
  • Les microsphères qui sont en outre pré-couplées de streptavidine, de NeutrAvidin, de biotine, d’europium et de platine
    Options de microsphères non colorées
    Nous proposons également des centaines d’options pour les microsphères sans surfactant UltraClean™ à des fins de recherche ou commerciales.
    Nous concevons des microsphères personnalisées
    Nous préparons des commandes personnalisées sur demande. Par exemple, les microbilles FluoSpheres™ peuvent être préparées avec des intensités inférieures à celles de notre sélection standard, une caractéristique attrayante dans certaines applications multicolores. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Utilisation à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    1 x 1010 microbilles ⁄ ml
    Jaune-vert
    Microsphère
    5 mL
    Autre modification ou étiquette
    Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière.
    Polystyrène
    FLUOSPHERES™
    Température ambiante
    1 μm