Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane de transfert en PVDF FluoroTrans™ W
La membrane FluoroTrans W est optimisée pour les applications de transfert de Western.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) BSP0161
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cette membrane permet une détection sensible des protéines avec un fond faible et un perçage par brûlure protéique très faible
- La membrane FluoroTrans W est compatible avec toutes les colorations protéiques totales et méthodes d’immunodétection
Spécification
Rouleau | |
PVDF FluoroTrans | |
26 cm x 3,3 m |
Non stérile | |
0,2 μm | |
127 μm |