Learn More
Cytiva Membrane de transfert en PVDF FluoroTrans™ W
La membrane FluoroTrans W est optimisée pour les applications de transfert de Western.
Marque:  Cytiva BSP0159
Code produit. 17104721
  • 381.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cette membrane permet une détection sensible des protéines avec un fond faible et un perçage par brûlure protéique très faible
  • La membrane FluoroTrans W est compatible avec toutes les colorations protéiques totales et méthodes d’immunodétection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Feuilles
PVDF FluoroTrans
20 x 20 cm
Non stérile
0,2 μm
127 μm