Learn More
Fluorocyclohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15408979
Click to view available options
Quantité:
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorocyclohexane est également utilisé comme intermédiaire dans la recherche chimique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit frais et sec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorocyclohexane
CAS 372-46-3
Point de fusion 13°C
Densité 0.928
Point d’ébullition 103°C to 105°C
Point d’éclair 5°C (41°F)
Formule moléculaire C6H11F
Indice de réfraction 1.416
Numéro MDL MFCD00021285
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1900795
Synonyme cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Clé InChI GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)F
Nom IUPAC fluorocyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 102.152
CID PubChem 78988
Poids de la formule 102.15
Pourcentage de pureté 97%