Learn More
Acide fluoroborique, solution de 50 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
31.80€ - 51.90€
Identifiants chimiques
CAS | 16872-11-0, 7732-18-5, 10043-35-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BF4H |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.812 |
Numéro MDL | MFCD00011345 |
Clé InChI | ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O |
Synonyme | fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq |
CID PubChem | 28118 |
ChEBI | CHEBI:38902 |
Nom IUPAC | hydron ; tétrafluoroborate |
SMILES | [H+].[B-](F)(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10236540
|
Thermo Scientific Acros
196700250 |
25 g | Flacon en plastique |
31.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10482771
|
Thermo Scientific Acros
196705000 |
500 g | Flacon en plastique |
51.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
16872-11-0, 7732-18-5, 10043-35-3 | |
87.812 | |
ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O | |
28118 | |
hydron ; tétrafluoroborate |
BF4H | |
MFCD00011345 | |
fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq | |
CHEBI:38902 | |
[H+].[B-](F)(F)(F)F |
Spécification
Fluoroboric acid | |
16872-11-0, 7732-18-5, 10043-35-3 | |
130,0°C | |
1,41 | |
HBF4 | |
MFCD00011345 | |
01, 394 | |
fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq | |
ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O | |
hydron ; tétrafluoroborate | |
28118 | |
87.81 |
Blanc | |
-90,0°C | |
1,4100 g/ml | |
BF4H | |
Cristaux et/ou morceaux adhérants | |
1775 | |
15, 4180 | |
solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible à l’alcool | |
[H+].[B-](F)(F)(F)F | |
87.812 | |
CHEBI:38902 | |
48 to 51% (Acid) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 240-898-3
missing translation for 'rtecsNumber' : ED2685000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Peut développer une certaine turbidité ou précipiter
- Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.