Learn More
Falcon™ Plaques d’accompagnement et supports perméables à 24 puits FluoroBlok™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bloquent la transmission de la lumière, facilitant ainsi la détection des cellules en migration marquées par fluorescence. Les supports perméables Falcon™ FlouroBlok™ pour plaques à 24 puits sont conçus avec une membrane unique en PET opaque. Ils doivent être utilisés avec une plaque d’accompagnement à 24 puits Falcon™.
Marque:  Falcon™ 353504
164.96 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10459412
  • 193.59€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Insérez les plaques d’accompagnement uniquement
Description
Description
Les plaques d’accompagnement d’insert de culture cellulaire Falcon ont été spécialement conçues pour une utilisation avec les inserts de culture cellulaire Falcon ou Corning™ BioCoatTM, de sorte que l’évaporation et la contamination dues à un ajustement incorrect du couvercle sont éliminées.
En position d’alimentation, l’accès aux pipettes est amélioré pour la manipulation des liquides du côté basolatéral. Les réactifs peuvent être ajoutés rapidement et uniformément pour des expériences chronométrées. L’aspiration des milieux du puits est plus facile, ce qui réduit le risque de contamination.
En position d’incubation, les inserts de culture cellulaire Falcon restent verrouillés en position dans leurs puits de plaque complémentaire Falcon. Les milieux ne s’infiltreront pas entre l’insert et la paroi du puits. Le couvercle à faible évaporation Falcon unique fournit un système de passage d’air tortueux qui réduit l’évaporation et la contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
Transparent
Polystyrène
Culture cellulaire
0,7 à 0,9 ml
Falcon&trade ; ou Corning&trade ; BioCoat&trade ; Inserts de culture cellulaire ; peuvent être utilisés avec ou sans inserts de culture cellulaire
1/Paquet
Plaque d'accompagnement d'insert
2 cm2
Stérile
Système d'insertion multi-puits
24
50/Carton