Learn More
Falcon™ Supports perméables à 24 puits et plaques d’accompagnement FluoroBlok™
Bloquent la transmission de la lumière, facilitant ainsi la détection des cellules en migration marquées par fluorescence. Les supports perméables Corning™ Falcon™ FlouroBlok™ pour plaques 24 puits sont conçus avec une membrane unique en PET opaque. Doivent être utilisés avec la plaque d’accompagnement 24 puits Falcon™.
Marque: Falcon™ 351151
Description
Les plaques d’accompagnement d’insert de culture cellulaire Falcon ont été spécialement conçues pour une utilisation avec les inserts de culture cellulaire Falcon ou Corning™ BioCoatTM, de sorte que l’évaporation et la contamination dues à un ajustement incorrect du couvercle sont éliminées.
En position d’alimentation, l’accès aux pipettes est amélioré pour la manipulation des liquides du côté basolatéral. Les réactifs peuvent être ajoutés rapidement et uniformément pour des expériences chronométrées. L’aspiration des milieux du puits est plus facile, ce qui réduit le risque de contamination.
En position d’incubation, les inserts de culture cellulaire Falcon restent verrouillés en position dans leurs puits de plaque complémentaire Falcon. Les milieux ne s’infiltreront pas entre l’insert et la paroi du puits. Le couvercle à faible évaporation Falcon unique fournit un système de passage d’air tortueux qui réduit l’évaporation et la contamination.
Spécification
Insert pour culture cellulaire, seuil de filtration 3 μm | |
PET | |
Culture cellulaire | |
24 | |
48/Carton | |
3μm | |
0,65 cm |
0,3 cm2 | |
Stérile | |
Système d'insertion multi-puits | |
Falcon&trade ; plaque compagnon de support perméable en polystyrène pour cellules traitées par TC, 24 puits | |
1/Paquet | |
Polyéthylène Téréphtalate |