Learn More
Falcon™ Supports perméables à 24 puits et plaques d’accompagnement FluoroBlok™
Bloquent la transmission de la lumière, facilitant ainsi la détection des cellules en migration marquées par fluorescence. Les supports perméables Corning™ Falcon™ FlouroBlok™ pour plaques 24 puits sont conçus avec une membrane unique en PET opaque. Doivent être utilisés avec la plaque d’accompagnement 24 puits Falcon™.
Marque: Falcon™ 351150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La membrane microporeuse en PET coloré bloque efficacement la transmission de la lumière dans la plage comprise entre 400 et 700 nm
- Les cellules marquées par fluorescence présentes dans la chambre supérieure de l’insert sont rendues invisibles grâce à la membrane Corning™ FluoroBlok™
- Les cellules migrées ne sont plus protégées de la source de lumière et sont facilement détectées grâce à un lecteur de plaque pour fluorescence ou un microscope inversé à fluorescence
- Conserver à température ambiante, à l’abri de la lumière directe du soleil.
- Étude d’une large gamme de types de cellules et d’activités telles que :
- inflammation avec cellules neutrophiles, migration transépithéliale et transendothéliale ; Analyse de la barrière sang-cerveau, des cellules dendritiques et macrophages
- Voies pour la différenciation des cellules souches
- Sélection des motogènes neuronaux spécifiques à la population
- Migration des cellules normales, transformées et transfectées
- Tests de chimio-invasion, recherche pharmaceutique
Spécification
Yes | |
0.3 cm2 | |
Sterile | |
24 | |
1μm | |
0.65 cm |
Cell Culture Insert; 1 μm pore size | |
Polystyrène | |
Insert pour culture cellulaire | |
Falcon&trade ; plaque compagnon de support perméable en polystyrène pour cellules traitées par TC, 24 puits | |
Polyéthylène Téréphtalate |