Learn More
Fluoroacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10158692
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 430-51-3
Formule moléculaire C3H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 76.06
Numéro MDL MFCD00000451
Clé InChI MSWVMWGCNZQPIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluoroacetone, 1-fluoro-2-propanone, 1-fluoroacetone, 2-propanone, 1-fluoro, mono-fluoroacetone, acetone, fluoro, 1-fluoroacetone #, ch3coch2f, acmc-1bne0
CID PubChem 9889
Nom IUPAC 1-fluoropropan-2-one
SMILES CC(=O)CF
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoroacetone
Couleur Rouge
Densité 1.0540g/mL
Point d’ébullition 75.0°C
Point d’éclair 7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2F
Indice de réfraction 1.3660 to 1.3700
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.054
Poids de la formule 76.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluoroacetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.