Learn More
Cytiva Adaptateur de débit CA 10
Aide à maintenir la hauteur du lit de la colonne constante et protège contre les particules insolubles
Marque: Cytiva 19-5006-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistants aux solutions aqueuses et solvants utilisés en chromatographie liquide
- En caoutchouc fluoré
Spécification
Résistant aux solutions aqueuses et solvants utilisés en chromatographie liquide | |
Adaptateur de débit CA 10 | |
Caoutchouc fluoré |
Chromatographie en phase liquide | |
Colonnes de chromatographie liquide |