Learn More
Thermo Scientific™ Particules fluorescentes sèches colorées en rouge et vert Fluoro-Max
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec des particules fluorescentes qui apparaissent dans des couleurs vives et distinctes.
Marque: Thermo Scientific™ 36-6B
Description
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes sèches vertes et rouges Thermo Scientific™ Fluoro-Max, particules de polymère qui sont colorées dans la masse et apparaissent dans des couleurs vives et distinctes.
Fabriquées en polystyrène, ces particules fluorescentes sèches colorées en rouge et vert Fluoro-Max possèdent une densité de 1,05 g / cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C). Elles peuvent être détectées avec un microscope à épifluorescence, un microscope confocal, un fluoromètre, un spectrophotomètre à fluorescence ou un trieur de cellules activées par fluorescence. Elles peuvent également être détectées à l’aide d’une lampe à ultraviolet ou lumière noire (UV).Remarque :
Les informations spectrales sont approximatives et fournies à titre de référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants dépendent de leur concentration et de leur environnement physique. Les valeurs maximales d’excitation et d’émission peuvent varier en fonction de la taille et de la composition des particules.
Recommandé dans les cas suivants :
- Tests de filtres
- Suivi des flux
- Recherche biologique
Spécification
Peut contenir des traces de dispersant | |
Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène | |
Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB) | |
Rouge fluorescent Firefli (542/612 nm) | |
6,71 x 107/gramme | |
5 g | |
Produit stable pendant une période minimum de 24 mois | |
30 μm | |
30 μm |
Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée. | |
Rouge | |
Particule fluorescente | |
Notice | |
1,05 g/cm³ | |
De 1,59 à 589 nm (25°C) | |
< 11 % | |
30 μm |