Learn More
Thermo Scientific™ Particules fluorescentes aqueuses colorées en vert Fluoro-Max
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes aqueuses vertes.
Marque: Thermo Scientific™ G140B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes aqueuses vertes Thermo Scientific™ Fluoro-Max, microsphères en suspension qui sont colorées dans la masse et apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
Les particules fluorescentes Fluoro-Max émettent des couleurs vives et distinctes lorsqu’elles sont éclairées par des lumières à longueurs d’onde plus courtes que la longueur d’onde d’émission, ce qui améliore leur contraste et leur visibilité par rapport aux matériaux d’arrière-plan. Ces particules de polymère colorées dans la masse utilisent le procédé exclusif Firefli™ pour intégrer le colorant à travers la matrice polymère de manière à produire des couleurs fluorescentes vives, à limiter le photoblanchiment et à éviter la lixiviation du colorant dans le milieu aqueux.Caractéristiques :
- fabriquées en polystyrène (PS), qui présente une densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C)
- Les suspensions aqueuses sont conditionnées à raison d’1% de matières solides
- Peuvent être détectées avec un microscope à épifluorescence, un microscope confocal, un fluoromètre, un spectrophotomètre à fluorescence ou un trieur de cellules activé à fluorescence
- Peuvent aussi être détectées à l’aide de lumière minérale ou de lumière noire (UV)
les informations spectrales sont approximatives et fournies à titre de référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants dépendent de leur concentration et de leur environnement physique. Le maxima exact de l’excitation et de l’émission peuvent varier en fonction de la taille et de la composition des particules.
Recommandées dans les domaines suivants :
- Tests de filtres
- Suivi des flux
- Recherche biologique
Spécification
Trace amounts of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability | |
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. Product comes with stir bar for continual mixing duriong sampling. | |
Green | |
Fluorescent Particle | |
Package Insert Sheet | |
90 mL | |
Product stable for a minimum of 24 months | |
0.14 μm | |
0.14 μm |
1% solids | |
Dyed polystyrene microspheres in water | |
Polystyrene | |
Firefli™ Fluorescent Green (468/508nm) | |
1.05g/cm³ | |
1.59 at 589nm (25°C) | |
<10% | |
0.14 μm |