Learn More
Agilent BioTek Filtre de fluorescence
Fluorescence Filter for use with Microplate readers and imagers: Cytation 5, Synergy H1, Synergy HTX and Synergy LX
Marque: Agilent BioTek 7082247
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Filtre de fluorescence à utiliser avec les imageurs et lecteurs de microplaques Agilent BioTek : Cytation 5, Synergy H1, Synergy HTX et Synergy LXSpécification
Filtre de fluorescence | |
Lecteurs multimodes Cytation 3, Cytation 5, Cytation Multi-Mode, FLx800, Synergy 2, Synergy H1 , Synergy HTX | |
528 à 20 nm |