Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isomère de fluorescéinamine I 99 %
Code produit. 10321631
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3326-34-9
Formule moléculaire C20H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 347.33
Numéro MDL MFCD00005052
Clé InChI GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-Aminofluorescein
CID PubChem 76845
Nom IUPAC 5-amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
SMILES NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoresceinamine isomer I
Note relative au nom 99%
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 19, V,8, 713
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 347.32
Pourcentage de pureté 95% (typically)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron-rouge
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluoresceinamine isomer I
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.