Learn More
Fluorescéinamine, isomère I, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Un réactif de marquage fluorescent
133.00€ - 385.00€
Identifiants chimiques
CAS 3326-34-9
Formule moléculaire C20H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 347.33
Numéro MDL MFCD00005052
Clé InChI GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-Aminofluorescein
CID PubChem 76845
Nom IUPAC 5-amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
SMILES NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15444599
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62175.03
1 g
133.00€
1g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15454599
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62175.06
5 g
385.00€
5g
Expédition estimée: 12-12-2024
Description
5-aminofluorescein is also used to prepare FITC Isomer I (CDX-F0011, CDX-F0020). It is a chemical used as molecular probe and important as fluorescent dye and for derivatives. Fluorescent labeling reagent for proteins. Used in the fluorescent antibody technique for rapid identification of pathogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-aminofluorescéine est également utilisée dans la préparation de l’isomère FITC I (CDX-F0011, CDX-F0020). Il s’agit d’un produit chimique utilisé comme sonde moléculaire et important comme colorant fluorescent et pour les dérivés. Réactif de marquage fluorescent pour protéines Utilisé dans la technique des anticorps fluorescents pour l’identification rapide des pathogènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie), dans le méthanol (10 mg/ml) et dans l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Sensible à la lumière et à l’humidité
Spécification
Identifiants chimiques
3326-34-9
347.33
GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
76845
NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
C20H13NO5
MFCD00005052
5-Aminofluorescein
5-amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Spécification
Fluoresceinamine
isomer I
C20H13NO5
48395
Soluble in water (partly),methanol (10mg/ml),and acetone.
NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
347.33
347.32
Marron à rouge
223°C (decomposition)
3326-34-9
MFCD00005052
5-Aminofluorescein
GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
5-amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
76845
96%
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 222-043-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2° à 8°C