Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescéine, sel disodique, pure
Code produit. 10206090
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 518-47-8
Formule moléculaire C20H10Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 376.28
Numéro MDL MFCD00167039
Clé InChI NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Spécification
Absorbance 1700 (at lambda max.) min.
Nom chimique ou matériau Fluorescein, disodium salt
Point de fusion 320.0°C
Rapport d’absorption 1.2 to 1.7
Beilstein 19, V,6, 456
Merck Index 15, 4192
Synonyme Acid Yellow 73, Fluorescein, water soluble, Uranine, C.I. 45350
Informations sur la solubilité Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 488 to 491nm (in buffer pH 8)
Poids de la formule 376.27
Perte à la dessiccation 10% (105°C) max.
Qualité Pures
Conditionnement Bouteille en verre
Couleur Marron à orange-rouge ou marron-vert
Quantité 500 g
Forme physique Poudre