Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diacétate de fluorescéine, 97 %, pur
Code produit. 10067432
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 596-09-8
Formule moléculaire C24H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 416.39
Numéro MDL MFCD00005062
Clé InChI CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
CID PubChem 65047
Nom IUPAC Acétate de (6-acétyloxy-3-oxospiro[2-benzofurane-1,9’-xanthène]-3’-yl)
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein diacetate
Point de fusion 200.0°C to 205.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 19,227
Poids de la formule 416.39
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline