Learn More
Molecular Probes™ Fluorescein-5-Thiosemicarbazide
Fluorescéine-5-thiosemicarbazide
Marque: Molecular Probes™ F121
299.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
La fluorescéine 5-thiosemicarbazide contenant des amines peut être couplée de manière réversible aux aldéhydes et cétones pour former une base de Schiff, qui peut être réduite pour générer un dérivé d’amine stable par le borohydrure de sodium (NaBH4) ou le cyanoborohydrure de sodium (NaCNH3). Les acides carboxyliques des protéines et d’autres biopolymères hydrosolubles peuvent être couplés à cette molécule en solution aqueuse à l’aide de carbodiimides hydrosolubles tels que l’EDAC (E2247).Spécification
100 mg | |
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
FITC (fluorescéine) |
Fluorescéine-5-thiosemicarbazide | |
Acide carboxylique, cétone, aldéhyde | |
Amine, hydrazide | |
Colorants classiques |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.