Learn More
Molecular Probes™ Fluorescéine-5-isothiocyanate (FITC Isomère I)
Fluorescéine-5-isothiocyanate (FITC ’Isomère I’)
234.00€ - 560.00€
Spécification
Type de produit | Fluorescéine-5-isothiocyanate |
---|---|
Contenu et stockage | Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
Réactivité chimique | Amine |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Groupement de réactifs | Isothiocyanate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11584786
|
Molecular Probes™
F1907 |
10 x 100 mg |
560.00€
1000mg |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10357872
|
Molecular Probes™
F143 |
1 g |
479.00€
1g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11574786
|
Molecular Probes™
F1906 |
10 x 10 mg |
234.00€
100mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Vous recherchez des alternatives supérieures à la fluorescéine ? Notre gamme de colorants Alexa Fluor offre tout ce que vous cherchez et bien plus encore.Spécification
Fluorescéine-5-isothiocyanate | |
Amine | |
Isothiocyanate | |
Colorants classiques |
Stocker au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
FITC (fluorescéine) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.