Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Fluophase™ PFP Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
480.00€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 2,1mm |
Phase stationnaire | PFP |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11553321
|
Thermo Scientific™
82705-022106 |
20 mm | |||||||
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Granulométrie : 5 μm
- Les phases perfluorées offrent une sélectivité unique
- Meilleures rétention et sélectivité pour les composés halogénés
- Excellentes pour l’analyse des taxanes
Spécification
5 μm | |
2,1mm | |
PFP |