Learn More
Molecular Probes™ Kit de dosage du calcium Fluo-4 NW
Kit de dosage du calcium Fluo-4 NW
Marque: Molecular Probes™ F36205
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
*Les kits de dosage du calcium Fluo-4 NW (sans lavage) offrent une méthode simplifiée pour détecter le calcium intracellulaire, sans nécessiter un colorant absorbeur ou une étape de lavage.Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Dosage du calcium | |
Coloration | |
100 microplaque(s) |
Fluorescence | |
Lecteur de microplaques | |
Fluorescent à base de colorants | |
Température ambiante |