Learn More
Molecular Probes™ Fluo-3, Pentapotassium Salt, cell impermeant
Fluo-3, Sel pentapotassium, imperméant aux cellules
Marque: Molecular Probes™ F3715
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison du Ca2+. Fluo-3 a été utilisé pour illustrer les dynamiques spatiales de la signalisation de Ca2+, dans les expériences par cytométrie de flux impliquant la photoactivation des chélateurs en cage, des seconds messagers et des neurotransmetteurs, et pour l’analyse pharmacologique cellulaire. Fluo-4 est un élément analogique de fluo-3 avec deux substituants de chlore remplacés par des fluorines, ce qui se solde par une excitation accrue de la fluorescence à 488 nm et ainsi des signaux supérieurs de fluorescence. Les cellules peuvent être chargées physiquement avec les formes salines imperméables aux cellules de ces indicateurs à lʼaide dʼune pipette à patch, dʼune micro-injection ou de notre réactif de charge cellulaire pinocytotique Influx™. Ces indicateurs sont utiles pour la microscopie confocale et par fluorescence, la cytométrie en flux et les applications de screening sur microplaques.Indicateur de calcium (sels imperméants aux cellules) Spécifications :
En utilisant le TPEN pour contrôler les cations de métaux lourds
De plus, les indicateurs à base de BAPTA tels que ceux-ci se lient à divers cations de métaux lourds (par exemple, Mn2+, Zn2+, Pb2+) ) avec une affinité sensiblement plus élevée que Ca2+. Les perturbations des mesures du calcium, causées par la présence de ces ions, peuvent être contrôlées à l’aide du chélateur sélectif de métaux lourds TPEN.
Plus de choix pour les indicateurs fluorescents de calcium
Nous proposons une large sélection d’indicateurs de calcium Molecular Probes™ à utiliser dans divers scénarios expérimentaux. Pour en savoir plus, voir Indicateurs fluorescents de Ca2+ excités avec la lumière visible—- Section 19.3 dans le mode d’emploi du capteur Molecular Probes™.
Pour les indicateurs de Ca2+ excitables par UV, les indicateurs de Ca2+ basés sur les protéines, les conjugués d’indicateurs de Ca2+, et pour les indicateurs basés sur la fluorescence d’autres ions métalliques (c.-à-d. Mg2+, Zn2+), voir Indicateurs de Ca2+, Mg2+, Zn2+ et d’autres ions métalliques— - Chapitre 19 dans le mode d’emploi du capteur Molecular Probes™.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscope confocal, microscope à fluorescence, instrument à haut contenu, lecteur HTS, lecteur de microplaques, imageur fluorescent, Microscope à fluorescence, Instrument à grande capacité, Lecteur HTS, Lecteur de microplaques, Imageur fluorescent | |
Fluorescent à base de colorants |
Fluorescence | |
Indicateur de calcium | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.