Learn More
Molecular Probes™ Fluo-3, AM, cell permeant
Fluo-3, AM, perméant aux cellules
Marque:  Molecular Probes™ F14218
504.64 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10695963
  • 664.00€ / 1mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison du Ca2+. Fluo-3 a été utilisé pour illustrer les dynamiques spatiales de la signalisation de Ca2+, dans les expériences par cytométrie de flux impliquant la photoactivation des chélateurs en cage, des seconds messagers et des neurotransmetteurs, et pour l’analyse pharmacologique cellulaire. Fluo-4 est un élément analogique de fluo-3 avec deux substituants de chlore remplacés par des fluorines, ce qui se solde par une excitation accrue de la fluorescence à 488 nm et ainsi des signaux supérieurs de fluorescence. Les cellules peuvent être chargées d’esters AM de ces indicateurs de calcium en ajoutant l’indicateur dissous directement aux boîtes de culture contenant les cellules cultivées. Ces indicateurs sont utiles pour les applications de fluorescence et de microscopie confocale, de cytométrie en flux et de criblage sur microplaques.
Spécifications de l’indicateur de calcium (AM Ester) :
  • Marquage (Ex/Em de Ca2+–forme liée) : Fluo-3 (506/526 nm)
  • L’intensité de la fluorescence augmente lors de la liaison du Ca2+ : >100 fois
  • Kd pour Ca2+ dans le tampon : ∼335 nm
  • Démontrez une augmentation de la fluorescence lors de la liaison de Ca2 + avec peu de changement de longueur d’onde
    En utilisant le TPEN pour contrôler les cations de métaux lourds
    De plus, les indicateurs à base de BAPTA tels que ceux-ci se lient à divers cations de métaux lourds (par exemple, Mn2+, Zn2+, Pb2+) ) avec une affinité sensiblement plus élevée que Ca2+. Les perturbations des mesures du calcium, causées par la présence de ces ions, peuvent être contrôlées à l’aide du chélateur sélectif de métaux lourds TPEN.
    Plus de choix pour les indicateurs fluorescents de calcium
    Nous proposons une large sélection d’indicateurs de calcium Molecular Probes™ à utiliser dans divers scénarios expérimentaux. Pour en savoir plus, voir Indicateurs fluorescents de Ca2+ excités avec la lumière visible—- Section 19.3 dans le mode d’emploi du capteur Molecular Probes™.
    Pour les indicateurs de Ca2+ excitables par UV, les indicateurs de Ca2+ basés sur les protéines, les conjugués d’indicateurs de Ca2+, et pour les indicateurs basés sur la fluorescence d’autres ions métalliques (c.-à-d. Mg2+, Zn2+), voir Indicateurs de Ca2+, Mg2+, Zn2+ et d’autres ions métalliques— - Chapitre 19 dans le mode d’emploi du capteur Molecular Probes™.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    1 mM
    Fluorescent
    Microscope confocal, microscope à fluorescence, instrument à haut contenu, lecteur HTS, lecteur de microplaques, imageur fluorescent, Microscope à fluorescence, Instrument à grande capacité, Lecteur HTS, Lecteur de microplaques, Imageur fluorescent
    Fluorescent à base de colorants
    Température ambiante
    Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
    Viabilité cellulaire, prolifération et imagerie cellulaire
    Colorant
    1 mL