Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flucloxacilline, sel de sodium, 98 %
124.00€ - 380.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1847-24-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H16ClFN3NaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 475.85 |
Numéro MDL | MFCD01682108 |
Clé InChI | OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M |
CID PubChem | 101643208 |
ChEBI | CHEBI:31615 |
SMILES | [Na+].CC1=C(C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15575196
|
Thermo Scientific Chemicals
456470010 |
1 g |
124.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15585196
|
Thermo Scientific Chemicals
456470050 |
5 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1847-24-1 | |
475.85 | |
OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M | |
CHEBI:31615 |
C19H16ClFN3NaO5S | |
MFCD01682108 | |
101643208 | |
[Na+].CC1=C(C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl |
Specifications
Flucloxacillin, sodium salt | |
1847-24-1 | |
Authentique | |
C19H16ClFN3NaO5S | |
OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M | |
sodium ; N-[(2S,5R,6)-2-carboxy-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0] heptan-6-yl]-3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboximidate | |
101643208 | |
475.86 | |
98% | |
677,0°C |
Flucloxacillin Sodium Salt | |
176.0°C to 178.0°C | |
4.5% max. | |
MFCD01682108 | |
[Na+].CC1=C(C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl | |
475.85 | |
CHEBI:31615 | |
+158° to +168° (20°C, 589nm) (c=1, water) On dry substance | |
>110°C |
Safety and Handling
Déclaration GHS HPeut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
- Flucloxacillin, sodium salt
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only