Learn More
Inhibiteur de la Flt-3, Thermo Scientific Chemicals
149.00€ - 480.00€
Identifiants chimiques
CAS 301305-73-7
Formule moléculaire C18H20N2O4S, C18H20N2O4S
Synonyme 2-(3,4-Dimethoxybenzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15436419
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64484.MF
50 mg
N/A
15426419
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64484.MA
10 mg
149.00€
10mg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Composé thienylcarboxamide perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur de Flt-3 puissant, compétitif de l’ATP et hautement sélectif
Spécification
Identifiants chimiques
301305-73-7
C18H20N2O4S, C18H20N2O4S
2-(3,4-Dimethoxybenzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Spécification
Blanc
Composé thienylcarboxamide perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur de Flt-3 puissant, compétitif de l’ATP et hautement sélectif
C18H20N2O4S, C18H20N2O4S
2-(3,4-Dimethoxybenzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Signal Transduction Reagent
FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
2-(3,4-dimethoxybenzamido)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
2°C à 8°C
301305-73-7
360.43g/mol
Light Sensitive
Poudre
COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(=O)NC1=C(C(N)=O)C2=C(CCCC2)S1
360.43