Learn More
OHAUS™ Pince de contrôle du débit
Pince de contrôle du débit OHAUS™ dans une variété de styles, de matériaux et de tailles.
30.75€ - 66.65€
Spécification
Type Pince polyvalente
Hauteur (métrique) 62,000 mm
Hauteur (impériale) 2,44 po
Longueur (métrique) 37 mm
Dimensions (métrique) de la poignée de 0 à 17 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Jaw Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Jaw Type Prix Quantité et disponibilité  
15752269
Afficher les documents
OHAUS™
30392221
Pince, contrôle de débit, robinet de tuyau, CLF-HKRGS Robinet de tuyau
66.65€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15742259
Afficher les documents
OHAUS™
30392210
Pince, contrôle de débit, robinet de tuyau, CLF-HKRGZ Robinet de tuyau
30.75€
1 pièce
En stock
Description
  • Conçue pour saisir et positionner en toute sécurité les appareils de laboratoire
  • Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
  • Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
  • Disponible en simple ou double ajustement en zinc ou en acier inox
Spécification
Spécification
Pince polyvalente
2,44 po
de 0 à 17 mm
37,00 mm
62,000 mm
37 mm
1,46 po
Robinet de tuyau