Learn More
Macherey-Nagel™ Étalon Florisil™
248.00€ - 945.00€
Spécification
Granulométrie | de 0,15 à 0,25 mm |
---|---|
Type | Étalon Florisil |
Matériau | Silice de magnésie |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10746342
|
Macherey-Nagel™
815710.1 |
1 kg |
248.00€
1kg |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10506881
|
Macherey-Nagel™
815710.5 |
5 kg |
945.00€
5kg |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
de 0,15 à 0,25 mm | |
Étalon Florisil | |
Silice de magnésie |