Learn More
Brady™ Socles
Floor Stand designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need.
86.55€ - 103.00€
Spécification
Hauteur (impériale) | 25.98 in. |
---|---|
Hauteur (métrique) | 660 mm |
Forme | Rectangle |
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11712005
|
Brady™
241941 |
Zone à accès restreint |
93.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11796655
|
Brady™
256262 |
Attention sol glissant |
103.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11706665
|
Brady™
256281 |
Avertissement de zone de travail |
86.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Panneau sol glissant
- Panneau sur pied, attention sol glissant, hauteur 66cm.
Spécification
25.98 in. | |
660 mm | |
Rectangle |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Socles