Learn More
IKA™ Socle R 472
Utilisez ce socle mobile pour une variété d’applications de laboratoire. Les socles IKA sont spécialement conçus pour l’agitateur vertical RW 47 numérique et peuvent être adaptés pour une utilisation avec d’autres instruments.
Marque:  IKA™ 0000738700
Code produit. 10202411
  • 5000.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Dimensions (P x l) : 80 x 80 mm 
  • Hauteur : 2,020mm 
  • Course 980 à 1 860 mm
Informations sur la commande
Hauteur métrique
Spécification
Spécification
2020 mm
1 de chaque
Socle