Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Red
Designed for everyday cleaning and light scrubbing to remove light soil, scuff marks, and black heel marks. These pads clean when damp and buff when dry. Open-web construction means this washable, reusable pad resists clogging and loading.
Marque: Scotch-Brite™ 7100182725
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour le nettoyage quotidien et le récurage léger
- Élimine les saletés légères, les marques de salissure et les marques de semelle noire
- Nettoie lorsque le sol est humide et ponce lorsque le sol est sec
- Les fibres de forme adaptable offrent un contact optimal entre le tampon et le sol
- Le tampon lavable et réversible résiste à l’obstruction et aux charges
- Performances constantes et éprouvées et durée de vie prolongée du tampon
Spécification
Disque de sol | |
Rouge | |
330 mm | |
Nettoyage quotidien, récurage léger |