Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Red
Designed for everyday cleaning and light scrubbing to remove light soil, scuff marks, and black heel marks. These pads clean when damp and buff when dry. Open-web construction means this washable, reusable pad resists clogging and loading.
Marque:  Scotch-Brite™ 7100182732
Code produit. 17138850
  • 170.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour le nettoyage quotidien et le récurage léger
  • Élimine les saletés légères, les marques de salissure et les marques de semelle noire
  • Nettoie lorsque le sol est humide et ponce lorsque le sol est sec
  • Les fibres de forme adaptable offrent un contact optimal entre le tampon et le sol
  • Le tampon lavable et réversible résiste à l’obstruction et aux charges
  • Performances constantes et éprouvées et durée de vie prolongée du tampon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Disque de sol
Rouge
505 mm
Nettoyage quotidien, récurage léger