Learn More
Saint-Gobain Tubulure de transfert d’acide Versilon™ R-3400 résistante aux UV
Idéale pour pratiquement toutes les applications de transfert de produits chimiques temporaires ou permanentes, la tubulure de transfert d’acide Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ R-3400 résistante aux UV associe la souplesse et la flexibilité à la résistance à une grande variété de produits chimiques.
Marque:  Saint-Gobain AAE00017
Code produit. 12386819
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Caractéristiques et avantages
  • Couleur noire afin de protéger les fluides photosensibles
  • Compatible avec une vaste gamme de produits chimiques
  • Résistant à l’ozone
  • Température nominale élevée pour une excellente résistance aux flammes
  • Faible rémanence à la compression pour minimiser toute déformation permanente
Applications typiques
  • Transfert d’acides et de caustiques
  • Gaz corrosifs diffusibles
  • Distribution d’engrais et de pesticides
  • Rubans d’isolation électrique
  • Distribution d’encre et d’adhésif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6,4 mm
1,6 mm
Noir
2,41 bar
9,6 mm
À l’unité
Flexible