Learn More
Saint-Gobain Tubulure de transfert d’acide Versilon™ R-3400 résistante aux UV
Idéale pour pratiquement toutes les applications de transfert de produits chimiques temporaires ou permanentes, la tubulure de transfert d’acide Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ R-3400 résistante aux UV associe la souplesse et la flexibilité à la résistance à une grande variété de produits chimiques.
Marque: Saint-Gobain AAE00012
This item is not returnable.
View return policy
Description
Caractéristiques et avantages
- Couleur noire afin de protéger les fluides photosensibles
- Compatible avec une vaste gamme de produits chimiques
- Résistant à l’ozone
- Température nominale élevée pour une excellente résistance aux flammes
- Faible rémanence à la compression pour minimiser toute déformation permanente
Applications typiques
- Transfert d’acides et de caustiques
- Gaz corrosifs diffusibles
- Distribution d’engrais et de pesticides
- Rubans d’isolation électrique
- Distribution d’encre et d’adhésif
Specifications
4,8 mm | |
1,6 mm | |
Noir | |
3,1 bar |
8 mm | |
À l’unité | |
Flexible |