Learn More
Memmert™ Capteur de température Pt flexible
S’utilise avec : ICP750
Marque: Memmert™ ICP750H8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capteur de température Pt100 flexible, positionné de manière flexible dans la chambre ou la charge, pour la mesure de la température locale (jusqu’à 2 capteurs supplémentaires sont possibles)
- La température mesurée peut, si nécessaire, être indiquée sur l’affichage, enregistrée dans le magasin de données intégral et peut être documentée via le logiciel AtmoCONTROL
Spécification
ICP750 | |
Accessoire, capteur de température |