Learn More
Digi-Sense™ Sondes thermocouples flexibles à fil isolé Digi-Sense™
Optimisez les lectures et la précision de la température pour une variété d’applications grâce à ces sondes. Les thermo-sondes à fils isolés flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ sont idéales pour les mesures de température élevée et peuvent être utilisées avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
Marque: Digi-Sense™ 08439-82
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Optimisez les lectures et la précision de la température pour une variété d’applications grâce à ces sondes.Les sondes thermocouples à fil isolé flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ sont idéales pour les mesures de température élevée et peuvent être utilisées avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
Toutes les sondes à fils isolés sont dotées d’un câble isolé droit mais ne présentent pas de manche. Les sondes isolées en fibre de verre et en céramique possèdent des jonctions exposées ; À utiliser pour les applications à haute température. L’utilisation de sondes à jonction exposée avec des solutions aqueuses est déconseillée (les sondes à jonction exposée de type J rouillent lorsqu’elles sont exposées à l’humidité).- Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : type J noir, type K jaune, type T bleu et type E violet.
- Sondes à fils isolés en fibre de céramique pour les mesures de température élevée.
- Les sondes à usage général sont conçues pour être utilisées avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
- Les manches en ABS assurent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité optimales
- Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées
Spécification
ANSI | |
Thermo-sonde | |
6,35 cm |
-150°C à 148°C | |
Sonde thermocouple de pénétration compacte, 2,5 po, mise à la terre ; Type K |