Learn More
BRAND™ Tube de décharge flexible pour distributeurs adaptables sur flacon Seripettor™
Le tube de dosage en PTFE est spiralé sur 800 mm de longueur. Pour une utilisation avec les distributeurs de pipettes en flacons Seripettor™.
126.00€ - 135.00€
Spécification
Type de produit | Tube de décharge flexible |
---|---|
Matériau | PTFE |
Comprend | Poignée de sécurité |
Longueur (métrique) | 800 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10191671
|
BRAND™
704522 |
Distributeur adaptable sur flacon Seripettor™ et Seripettor™ Pro de 2 et 10 ml |
126.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10745774
|
BRAND™
704523 |
Distributeur adaptable sur flacon Seripettor™ et Seripettor™ Pro de 25 ml |
135.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tube de dosage PTFE en spirales
- Longueur : 800 mm
- Comprend un manche de sécurité
- Ne convient pas au péroxyde
Spécification
Tube de décharge flexible | |
PTFE | |
Poignée de sécurité | |
800 mm |