Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure flexible en PE Flexelene™
Associe les excellentes qualités inertes des tubulures en PE à la flexibilité d'une tubulure plus souple
Marque: Cole-Parmer™ 96155-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour les applications avec des denrées alimentaires et des boissons, des instruments, le transfert d'eau pure, le conditionnement d'eau.
- Exempt de plastifiant, duromètre 78 A.
- Peuvent être utilisés avec les raccords cannelés.
- Résistance à l'abrasion, excellente compatibilité chimique, économique.
- Tubulure Flexelene colorée disponible sur demande.
- Produits avec des composés certifiés conformes aux normes internationales NSF 51 et 61, et aux normes de la FDA
- Stérilisation : Oxyde d'éthylène.
Spécification
Sans DEHP ; pharmacopée européenne ;3A ; ADCF ; USP ; NSF-51 ;NSF-61 ; FDA ; sans phtalate | |
25,4 mm | |
31,8 mm | |
30,5 m | |
Denrées alimentaires et boissons, instruments, transfert d'eau pure, conditionnement d'eau, | |
-40°C | |
Résistance à l'abrasion, excellente compatibilité chimique, économique. | |
Translucide | |
170°F |
Exempte de plastifiant, duromètre 78 A, peut être utilisée avec les raccords cannelés. Tubulure Flexelene™ colorée disponible sur demande. | |
Flexelene | |
100 pieds | |
3,175 mm | |
–40°F | |
100 pi/boîte. | |
Oxyde d’éthylène | |
70°psi | |
76°C |