Learn More
OHAUS™ Pince pour système Flex
La pince pour système Flex OHAUS™ est conçue pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
Marque: OHAUS™ 30400014
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les pinces en acier inox résistantes à la corrosion offrent une excellente résistance chimique, une grande durabilité et peuvent être autoclavées. Les pinces en zinc nickelées offrent une résistance à la traction élevée à un prix économique.
- Évitez les accidents chimiques au sein du laboratoire ! Les pinces multi-usages polyvalentes LabJaws maintiennent en toute sécurité la verrerie et les objets de forme irrégulière. Choisissez parmi une variété de tailles de préhension, de styles de broche et de types de réglage.
- Faites votre choix parmi une variété de pinces LabJaws spécialisées avec des paramètres réglables pour fournir une adaptation exacte aux produits de laboratoire tels que les thermomètres, les thermocouples, les colonnes, les entonnoirs et les flacons à fond rond.
Spécification
Pince pour système Flex | |
Pince, spécialisée, flexible, CLS-FLEXSL | |
13,000 mm | |
5,00 po | |
127 mm | |
5,00 po |
Nickelé | |
13 mm | |
0,50 in | |
18,000 po | |
457 mm | |
127,00 mm |