Learn More
Sperian™ Lunettes de sécurité ventilées V-Maxx™ Honeywell™
Conviennent à une grande variété de travailleurs et peuvent être portées par-dessus les lunettes de prescription et avec des demi-masques respiratoires. Les lunettes de sécurité ventilées V-Maxx™ Honeywell™ Sperian™ ont un style sportif pour une meilleure acceptation de l’utilisateur.
Marque: Sperian™ 1006194
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Champ de vision à 180° pour une vision périphérique sans distorsion
- Le système de fixation à sangle rotative facilite l’utilisation avec les casques de sécurité
- Conformes aux tests de résistance aux éclaboussures
- La ventilation indirecte empêche la surchauffe
- Verres en polycarbonate transparents anti-buée
Spécification
ISO 9001/2000 | |
Transparent | |
Passage de l’impact à 120 m/s | |
10/boîte | |
Polycarbonate |
Antibuée | |
Lunettes de sécurité | |
Néoprène | |
Indirecte |