Learn More
SCAT Bidon plat
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 L
20 L
Taille du bouchon:
B63
S70/71
Dimensions (L x l x H):
283 x 376 x 292 mm
375 x 305 x 165 mm
Description
- En PEHD ou PP robuste et résistant à tous les solvants couramment utilisés en laboratoire
- Disponible avec des filetages B63 ou S70/71 et possibilité d’adaptation à de nombreuses autres tailles de filetage à l’aide d’un adaptateur
- Disponible en boîte compacte de 8 L ou en boîte plus volumineuse de 20 L
Les boîtes plates SCAT sont parfaites pour ne pas renoncer à un stockage sécurisé même lorsque l’espace est limité, car elles peuvent être intégrées à des meubles de laboratoire pour économiser de la place. Les boîtes plates SCAT sont également disponibles de manière optimale avec l’approbation UN-Y pour le stockage de marchandises dangereuses ou avec un robinet intégré pour la vidange en toute sécurité.
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 5 gal. |
Capacité (métrique) | 20 L |
Taille du bouchon | S70/71 |
Couleur | Blanc translucide |
Description | Boîte plate 20 L, S70/71, PE-HD, certification Y de l’ONU dimensions : (l x H x P) : 283 x 292 x 376 mm |
Dimensions (L x l x H) | 283 x 376 x 292 mm |
Comprend | Approbation UN-Y |
Matériau | HDPE |
Type de produit | Boîte |