Learn More
SCAT Bidon plat
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 L
20 L
Taille du bouchon:
B63
S70/71
Dimensions (L x l x H):
283 x 376 x 292 mm
375 x 305 x 165 mm
Description
- En PEHD ou PP robuste et résistant à tous les solvants couramment utilisés en laboratoire
- Disponible avec des filetages B63 ou S70/71 et possibilité d’adaptation à de nombreuses autres tailles de filetage à l’aide d’un adaptateur
- Disponible en boîte compacte de 8 L ou en boîte plus volumineuse de 20 L
Les boîtes plates SCAT sont parfaites pour ne pas renoncer à un stockage sécurisé même lorsque l’espace est limité, car elles peuvent être intégrées à des meubles de laboratoire pour économiser de la place. Les boîtes plates SCAT sont également disponibles de manière optimale avec l’approbation UN-Y pour le stockage de marchandises dangereuses ou avec un robinet intégré pour la vidange en toute sécurité.
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 2 gal. |
Capacité (métrique) | 8 L |
Taille du bouchon | B63 |
Couleur | Blanc translucide |
Description | Boîte plate avec robinet de vidange, 8 L, B63, PP, dimensions : (l x H x P) : 375 x 165 x 305 mm, autoclavable |
Dimensions (L x l x H) | 375 x 305 x 165 mm |
Comprend | avec vanne de vidange, autoclavable |
Matériau | PP |
Mouth Style | Filetage B 63 |
Type de produit | Boîte |