Learn More
Greiner Bio-One Récipient polyvalent en polystyrène à fond plat avec bouchon à vis en métal
Idéal pour les mesures optiques en raison de sa haute clarté.
276.66€ - 290.00€
Spécification
Type de produit | Récipient polyvalent |
---|---|
Matériau | PS |
Matériau du bouchon | Métal |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
À utiliser avec (application) | Pour un usage académique et médical |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Étiquette | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Étiquette | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10297681
|
Greiner Bio-One
225170 |
150 mL | Aseptiques | Aucune étiquette |
290.00€
120 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10141322
|
Greiner Bio-One
225180 |
150 mL | Aseptiques | Étiquette |
276.66€
120 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Bouchon à vis en métal
- Avec ou sans étiquette unie
- Fabriqué de manière aseptique dans un environnement de salle blanche de classe II
- Peut être utilisé universellement à des fins académiques et médicales
Spécification
Récipient polyvalent | |
Métal | |
Pour un usage académique et médical |
PS | |
Bouchon à vis |