Learn More
JULABO™ Couvercle de bain plat pour bains-marie PURA™
Couvercles de bain plats pour bains-marie PURA™, avec jeu adapté d’anneaux
Marque: JULABO™ 9970577
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoire pour bain-marie PURA™
- Avec jeu adapté d’anneaux
Spécification
Couvercle plat | |
PURA™ 30 | |
3 ouvertures, 190 mm de diamètre |