Learn More
JULABO™ Couvercle de bain plat pour bains-marie PURA™
Couvercles de bain plats pour bains-marie PURA™, avec jeu adapté d’anneaux
Marque:  JULABO™ 9970576
Code produit. 16246611
  • 600.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoire pour bain-marie PURA™
  • Avec jeu adapté d’anneaux
Spécification
Spécification
Couvercle plat 
PURA™ 30
10 ouvertures, 115 mm de diamètre