Learn More
JULABO™ Couvercle de bain plat pour bains-marie PURA™
Couvercles de bain plats pour bains-marie PURA™, avec jeu adapté d’anneaux
Marque:  JULABO™ 9970574
Code produit. 16226611
  • 362.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoire pour bain-marie PURA™
  • Avec jeu adapté d’anneaux
Spécification
Spécification
Couvercle plat 
PURA™ 22
6 ouvertures, 115 mm de diamètre