Learn More
Buerkle™ Couvercle à flacon en polypropylène
Couvercle à flacon en polypropylène Buerkle™ à utiliser avec les boîtes à col large Buerkle™ en forme de carré.
0.60€ - 1.45€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène, joint en polyéthylène |
Type de produit | Couvercle |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15171193
|
Buerkle™
0300-7040 |
Flacon de 100 ml |
0.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15151193
|
Buerkle™
0300-7065 |
Flacon de 500 ml |
1.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15161193
|
Buerkle™
0300-7090 |
Flacon de 2 000 ml |
1.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Couvercle à flacon de rechange
- Pour boîtes à col large Buerkle™ en forme de carré
Spécification
Noir | |
Polypropylène, joint en polyéthylène | |
Couvercle | |
Bouchon à vis |