Learn More
Thermo Scientific™ Clips et fixations pour bains-marie Precision™
Utilisez ces clips et ces fixations avec les bains-marie Thermo Scientific™ Precision à agitation réciproque, Dubnoff et de forme peu profonde.
Marque:  Thermo Scientific™ 3166221
Code produit. 15385917
  • 65.40€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Clips et fixations à utiliser avec le système Thermo Scientific™ Precision™ .
Caractéristiques :
Clips pour flacons
  • Permettent de fixer des flacons de différentes tailles à la plateforme du bain
  • Acier inoxydable
  • Chaque pièce nécessite une fixation (réf. 3166189, à commander séparément)
Clip pour tube à essai
  • Acier inoxydable
  • Peuvent contenir des tubes de 13 mm à 25 mm
  • Chaque pièce nécessite une fixation (réf. 3166189, à commander séparément)
Garantie : la garantie varie selon les pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
9 flacons de 125 ml (modèle 25) ou 24 flacons de 125 ml (modèle 50)
Réciproque
9 flacons de 125 ml (modèle 25) ou 24 flacons de 125 ml (modèle 50)
À utiliser avec les bains-marie à agitation réciproque, Dubnoff et peu profonds Precision
Clip pour flacon