Learn More
Thermo Scientific™ Clips et fixations pour bains-marie Precision™
Utilisez ces clips et ces fixations avec les bains-marie Thermo Scientific™ Precision à agitation réciproque, Dubnoff et de forme peu profonde.
Marque: Thermo Scientific™ 3166198
Description
Clips et fixations à utiliser avec le système Thermo Scientific™ Precision™ .
Caractéristiques :
Clips pour flacons
- Permettent de fixer des flacons de différentes tailles à la plateforme du bain-marie
- Acier inox
- Chacun nécessite une fixation (réf. 3166189, à commander séparément)
Clip pour tube à essai
- Acier inox
- Contient des tubes de 13 à 25 mm
- Chacun nécessite une fixation (réf. 3166189, à commander séparément)
Garantie : varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
15 flacons de 50 ml (modèle 25) ou 36 flacons de 50 ml (modèle 50) | |
Réciproque | |
Flacons 15 x 50 ml (modèle 25), 36 x 50 ml (modèle 50) |
À utiliser avec les bains-marie à agitation réciproque, Dubnoff et peu profonds Precision | |
Clip pour flacon |