Learn More
Fisherbrand™ Clip pour flacon de 4 x 500 ml (modèle 25) 12 x 500 ml (modèle 50) pour bains-marie
Utilisez ces clips à flacons et fixations avec des bains-marie d’agitation réciproque.
Marque: Fisherbrand™ 3166199
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Clips pour flacons
- Permettent de fixer des flacons de différentes tailles à la plateforme du bain-marie
- Acier inox
- Chaque pièce nécessite une fixation (Réf. 3166189, à commander séparément)
Clip pour tube à essai
- Acier inox
- Peuvent contenir des tubes de 13 mm à 25 mm
- Chaque pièce nécessite une fixation (Réf. 3166189, à commander séparément)
Spécification
À utiliser avec les bains-marie à agitation réciproque, Dubnoff et peu profonds Precision | |
Clip pour flacon | |
Flacons 4 x 500 ml (modèle 25), 12 x 500 ml (modèle 50) |