Learn More
BUCHI Chargeur FlashPure Empty Solid
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie flash. L’échantillon est adsorbé sur une phase solide (silice ou Celite) puis ajouté au tube de chargeur de solide vide.
Marque: BUCHI 145173491
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Screw cap makes sealing easy
- Various sizes for differing sample amounts
- Choose a size large enough for the sample
- Insertion Rod allows frit placement and loading of samples smaller than the entire volume
Spécification
Adapter Kit | |
SS male luer lock, PEEK adapter, O-rings | |
Various | |
BUCHI and other Luer Lock systems |